Triethanolamin (Trolamin, TEA) 97, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: 2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin

28744.293EA 86.3 EUR
28744.293 28744.362
Triethanolamin (Trolamin, TEA) 97, GPR RECTAPUR®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Siedepunkt: 335.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21.6 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Water Max. 0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR