2,2,4-Trimethylpentan ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
28775.290EA
61.9
EUR
28775.290
28775.368
28775.461
2,2,4-Trimethylpentan ≥98%, TECHNICAL
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |