2,2,4-Trimethylpentan ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28775.290EA 61.9 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
2,2,4-Trimethylpentan ≥98%, TECHNICAL
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR