Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9% Puffersubstanz, für Analysen und biochemischen Gebrauch

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

28808.294EA 187 EUR
28808.294 28808.440
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9% Puffersubstanz, für Analysen und biochemischen Gebrauch
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Colouration (20 %; water) Max. 20 APHA
Melting point Min. 170 °C
pH (20°C; 5 %) 10.0 - 11.5
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max 0.05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.03
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) Max. 0.004


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR