Kieselgel pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Lieferant: Merck
288500-1KG
288500-1KGEA 158 EUR
288500-1KG
Kieselgel pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4