Kieselgel, Porengröße: 60 Å, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 2030 EUR
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Kieselgel, Porengröße: 60 Å, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR