Kieselgel, Porengröße: 60 Å, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288594-10KG
288594-1KG
288594-6KG
288594-500G
288594-10KGEA
2030
EUR
288594-10KG
288594-1KG
288594-6KG
288594-500G
Kieselgel, Porengröße: 60 Å, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...