Florisil®, feines Pulver <200 mesh, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288705-250G
288705-1KG
288705-250GEA
110
EUR
288705-250G
288705-1KG
Florisil®, feines Pulver <200 mesh, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel:
MgO₃Si |
MDL:
MFCD00078249 CAS-Nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |