Vanadylsulfat Pentahydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Vanadiumoxidsulfat Pentahydrat, Vanadium(IV)sulfatoxid Pentahydrat, Vanadium(IV)oxidsulfat Pentahydrat, basisches Vanadiumsulfat Pentahydrat
28900.180EA 817 EUR
28900.180
Vanadylsulfat Pentahydrat, TECHNICAL
Vanadylsulfat Pentahydrat
Formel: VOSO₄·5H₂O
Molecular Weight: 253,08 g/mol
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149933
CAS-Nummer: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht