Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
28973.294EA
28
EUR
28973.294
28973.328
28973.556
28973.363
28973.465
28973.950
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III REACH: 01-2119488216-32 Merck Index: 13,10136 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...