Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28973.294EA 28 EUR
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR