p-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,4-Dimethylbenzol
28984.292EA 53.8 EUR
28984.292
p-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
p-Xylol
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 138,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008556
CAS-Nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point 137 - 139 °C
Solidification point 12 - 14 °C
Brechungsindex (20°C) 1.495 - 1.499
Evaporation residue Max. 50 ppm