Proteinaufreinigungssystem, ÄKTA™ start
Lieferant: Cytiva
29-0220-94
29-0220-94EA 8900 EUR
29-0220-94
Proteinaufreinigungssystem, ÄKTA™ start
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Equipment
ÄKTA start is an easy to use chromatography system that automates manual purification procedures using, for example, HiTrap columns. It offers an entry level chromatography solution for the preparative purification of proteins at lab scale.
  • Intuitive touch screen display and real time monitoring
  • Compact solution for quick and reliable one-step protein purification
  • Quick start methods and templates for common purification techniques
  • Sample injection and fraction collection options
Das System ist einfach zu bedienen und verfügt über ein intuitives Design, einen nach vorne gerichteten Arbeitsbereich und eine benutzerfreundliche Schnittstelle. ÄKTA™ start ermöglicht die einfache Proteinaufreinigung mit Hilfe von vordefinierten „Quick start“-Methoden und bearbeitbaren Methodenvorlagen, Laufsteuerung und -visualisierung in Echtzeit und Ein-Klick-Bedienung. Kompaktes und tragbares Design für den Betrieb in Kühlräumen. Das Instrument kann entweder als Einzelplatzgerät über das Touchscreen-Display oder über die UNICORN™ start Steuerungssoftware auf einem Computer gesteuert werden.
ÄKTA™ start unterstützt alle gängigen Chromatographietechniken wie Affinitätschromatographie, Ionenaustausch, Entsalzung, Pufferaustausch und Gelfiltration. Mit ÄKTA™ start können Sie typische Anwendungen wie die Aufreinigung von affinitätsmarkierten Proteinen, Antikörpern, nicht markierten und nativen Proteinen sowie Probenaufreinigung durchführen.
Frac30, a round fraction collector, is controlled via the ÄKTA™ start touch screen instrument display or using UNICORN™ start software on a computer. Frac30 allows you to collect up to 30 fractions and supports four tube sizes, ranging from 1,5 to 15 ml. Fractions can be collected in volumes ranging from 0,5 to 15 ml. The entire fraction collector rack can be transferred as required.
UNICORN™ system control software, especially designed for ÄKTA™ start, includes a process picture map for real time monitoring, an intuitive method editor, and evaluation modules.
Standards: CE compliant.
Bestellinformation: Main instrument includes stand-alone system with accessory box and user documentation. Fraction collector (Frac30) and UNICORN™ start software are optional modules. Please contact your local Avantor sales office for further information.