Zink 99,8, powder_coarse, AnalaR NORMAPUR® ACS zA

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

29068.236EA 163 EUR
29068.236
Zink 99,8, powder_coarse, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 419.5 °C
Dichte: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 (4.2) II
Merck Index: 12,10255

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.8 %
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR