Zink

Lieferant: VWR Chemicals

29071.261EA 0 EUR
29071.261
Zink
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR