Zinkacetat Dihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat

29087.298EA 134 EUR
29087.298
Zinkacetat Dihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molecular Weight: 219,51 g/mol
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR