VWR®, Aluminiumfolie im Rollenspender
Lieferant: VWR Collection
291-0044EA 57.4 EUR
291-0044 291-0046 291-0045 291-0047
VWR®, Aluminiumfolie im Rollenspender
Aluminiumfolien
Reines Aluminium 99,0 bis 99,5%.
  • Im praktischen Spender
  • Erhältlich in verschiedenen Breiten und Stärken
  • Verschiedene Rollenlängen für unterschiedliche Anforderungen
Ideal für Verpackung, Abdeckung und Isolierung.