Silikonfreies Laborfett glisseal N
Lieferant: Borer Chemie
514215.00-T60R 514205.00-D10G
291-1110EA 17.7 EUR
291-1110 291-1111
Silikonfreies Laborfett glisseal N
Schmiermittel
Vakuumbeständiges, silikonfreies Laborfett zum Dichten und Schmieren fester und rotierender Schliffe aus Glas und zum Fetten von Anschlüssen aus Kunststoffen und Metallen.
  • Nur hauchdünn auftragen
  • Vakuumbeständig
  • Ausgezeichnete Temperaturstabilität, gleichbleibend geschmeidige Konsistenz zwischen -40 °C und +200 °C, kurzfristig sogar bis 300 °C
  • Kein Tropfpunkt
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • Silikonfrei
  • Leicht entfernbar mit den deconex® Reinigungskonzentraten
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartnern