Silikonfreies Laborfett glisseal HV
Lieferant: Borer Chemie
514315.00-D10G 514310.00-CA1U
291-1112EA 364 EUR
291-1112 DECO514310.00-CA1U
Silikonfreies Laborfett glisseal HV
Schmiermittel
Hochvakuumbeständiges, silikonfreies Laborfett zum Dichten und Schmieren fester und rotierender Schliffe aus Glas und zum Fetten von Anschlüssen aus Kunststoffen und Metallen.
  • Nur hauchdünn auftragen
  • Hochvakuumbeständig, speziell für Anwendungen im Hochvakuum
  • Ausgezeichnete Temperaturstabilität, gleichbleibend geschmeidige Konsistenz zwischen -40 °C und +220 °C, kurzfristig sogar bis 320 °C
  • Kein Tropfpunkt
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • Silikonfrei
  • Leicht entfernbar mit den deconex® Reinigungskonzentraten
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartnern