Magnesiumsulfat, (Trockenmasse) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
291184PEA 49.8 EUR
291184P 291186R 29118BW
Magnesiumsulfat, (Trockenmasse) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120.37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127 °C
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,05 %
Fe (Eisen) Max. 10 ppm