Zinkchlorid 71% ≥71%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
29142.290EA 271 EUR
29142.290
Zinkchlorid 71% ≥71%
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1840
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 71 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm