Zinkchlorid ≥98% Ph. Eur., gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Chlorzink, Zinkdichlorid, Zink(II)chlorid
29144.365EA 0 EUR
29144.365
Zinkchlorid ≥98% Ph. Eur., gereinigt
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732
Schmelzpunkt: 283
Dichte: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm