Aktivkohle, Stäbe, Norit® RBAA-3, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
29238-1KG
29238-1KGEA 135 EUR
29238-1KG
Aktivkohle, Stäbe, Norit® RBAA-3, Supelco®
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0