Zinksulfat Monohydrat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
29245.262EA 114 EUR
29245.262
Zinksulfat Monohydrat ≥98%, gereinigt
Zinksulfat Monohydrat
Formel: ZnSO₄·1H₂O
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149893
CAS-Nummer: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,10213
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Pb (Lead) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 0.012 %