Zinksulfat Monohydrat USP

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

29246.298EA 0 EUR
29246.298
Zinksulfat Monohydrat USP
Zinksulfat Monohydrat
Formel: ZnSO₄·1H₂O
Molecular Weight: 179,45 g/mol
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149893
CAS-Nummer: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,10213

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR