2,4-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethoxy-1-methylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292559-1G
292559-5G
292559-1GEA
104
EUR
292559-1G
292559-5G
2,4-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152.1904 g/mol Siedepunkt: 110...120 °C/30 mmHg (Lit.) Dichte: 1,036 g/ml (25 °C) (Lit.) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00010749 CAS-Nummer: 38064-90-3 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Colorless |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥98.5 % |