Dual Lock™ SJ354D Wiederverschliessbares Druckverschlussband Doppelpack
Lieferant: 3M
SJ354B SJ354D
293-0005EA 50.8 EUR
293-0005 293-0014
Dual Lock™ SJ354D Wiederverschliessbares Druckverschlussband Doppelpack
Klebstoffe
Dieses wiederverschliessbare Druckverschlussband aus Polypropylen mit Klebstoff aus Kautschuk auf der schwarzen Rückseite. Zum Verbinden von vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie.
  • Druckverschlussverbindung ersetzt Schrauben, Nägel, Clips und Nieten
  • Typ 250 passt zu Typ 170, 250, oder 400
  • Schließt mit einem hörbaren Knacken
  • Öffnet und schließt bis zu 1000 mal bis es 50% der ursprünglichen Zugfestigkeit verliert
  • Druckempfindlicher, sofort, auf den meisten Oberflächen, haftender Klebestoff
  • Hilft Vibrationen zu reduzieren
Kann mit vielen Kunststoffen verwendet werden (Acryl, Polycarbonat und AS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen). Ein Polyolefin-Verschluss mit einer Schaftdichte vom Typ 250 und einem druckempfindlichen Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite. Dieses wiederverschliessbare Druckverschlussband hat 40 pilzförmige Köpfe/cm² mit einer 5,8 mm Dicke im geschlossenen Zustand. Dieses Produkt ist für niedrige Temperaturen geeignet und hält Temperaturen bis zu 50 °C (kurzzeitig bis 70 °C) stand und eignet sich daher auch für die Innenanwendung.
Standards:
Bestellen