PCR-Verschlussfolie, Material: Kunststoff, transparent, für 96-er Platten, temperaturbeständig von -40C bis 125C 1 * 5 ST
Lieferant: DELTALAB
PCR-Verschlussfolie, Material: Kunststoff, transparent, für 96-er Platten, temperaturbeständig von -40C bis 125C 1 * 5 ST