1-Octanol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: n-Octanol
293245-1L
293245-1LEA 114.23 EUR
293245-1L
1-Octanol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
1-Octanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -15 °C
Dichte: 0,827 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.004 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 235 nm Max. 0.20
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 215 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.429 (lit.)