Orthoperiodsäure 50%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
294604DEA 86.6 EUR
294604D
Orthoperiodsäure 50%, GPR RECTAPUR®
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3098
ADR: 5.1 (8),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 48 - 53 %