Phenol verflüssigt 80% ≥80%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
294785AEA 271 EUR
294785A
Phenol verflüssigt 80% ≥80%
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II