Samarium(II)iodid 0,1 M in THF stabilisiert, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Sm

294991000
294991000.EA 103 EUR
294991000.
Samarium(II)iodid 0,1 M in THF stabilisiert, AcroSeal®
Samarium diiodide
Formel: SmI₂
Dichte: 0,922 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00058873
CAS-Nummer: 32248-43-4
UN: 2056
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Blue-green to dark blue Solution
Titration Argentometric 0.08 to 0.12 M
Stabilizer Samarium


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR