Kaliumbromid ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

Synonyme: Bromkalium

2961-05EA 865.17 EUR
2961-05
Kaliumbromid ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®
Kaliumbromid

For infrared analysis. Lot analysis on label.

Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435
Schmelzpunkt: 730
Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KBr) (by Ag titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.05 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.5
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Suitability for Infrared Analysis Passes Test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR