2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon 90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296244-5G
296244-5GEA 118 EUR
296244-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon 90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 153…156 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00010817
CAS-Nummer: 10139-84-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78f17fb04225fafa60f1a062db2fcb946f0bb9da&vid=67af22413e2d04e9259adde193275f59a4ef071d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms to structure
Gas liquid 88.0% (minimum)
Approved September 12, 2008 RJM