Kaliumiodid AST, 1 g, Tabletten
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
Iodkalium
296322EEA
83.9
EUR
296322E
Kaliumiodid AST, 1 g, Tabletten
Kaliumiodid
Formel:
Kl Molecular Weight: 166 g/mol Siedepunkt: 1330 Schmelzpunkt: 681 °C Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White biconvex tablets |
Weight uniformity: | - |
Max. 10 % outside 950–1050 mg | Conforms |
None outside 930–1070 mg | Conforms |
Average tablet weight | 980 --> 1020 mg |
Diameter | 11.0 --> 11.5 mm |
Hardness (kp) (off machine) | Min. 8 |