Cycloocten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
29648-1ML
29648-1MLEA 61 EUR
29648-1ML
Cycloocten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®
Cycloocten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001753
CAS-Nummer: 931-88-4
EINECS: 213-245-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1946aaacb3ffce5e6cfd96d492baa2e987891eaa&vid=93cdca857b122aba13de4e9700238616ec16bb64&prid=web&clid=SAPDAM