Salpetersäure 60%

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

29698.233EA 0 EUR
29698.233
Salpetersäure 60%
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: ∼120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR