Diluid Ruby für die Hämatologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
2987.9020PCEA 36.43 EUR
2987.9020PC
Diluid Ruby für die Hämatologie, J.T.Baker®
Diluid
Bitte beachten In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 16.75 - 17.75
Osmolality (mOsm/kg) 337 - 345
Performance Test * passes test
pH at 25°C 7.35 - 7.45
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5
Absorbance maximum at 265-275 nm 0.180 - 0.210