Methylcellulose, 300 - 560 mPa.s, Methocel® A4C
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Cellulose methyl ether
298944NEA 219 EUR
298944N
Methylcellulose, 300 - 560 mPa.s, Methocel® A4C
Methyl cellulose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Viskosität 300 - 560 mPa,s
pH-Wert (1 %) 5,0 - 8,0
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001 %
Trocknungsverlust Max. 5,0 %