Allschicht-Schürfstecher
Lieferant: BURKLE
5351-1000
300-0060EA 720.4 EUR
300-0060
Allschicht-Schürfstecher
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Schürfstecher ist ein spezieller Probennehmer für nicht rieselfähige Pulver und Granulate.
  • Förderung der Probe in das verschließbare Innenrohr mittels einer Schürfkante
  • Verschiebbare Separatoren aus PTFE zur Einteilung des Innenrohrs in unterschiedliche Bereiche - verhindern auch eine Vermischung der Probe
Für zusammenbackende Schüttgüter.