Probenehmer, StickProof
Lieferant: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 435.4 EUR
312-1176 300-0117
Probenehmer, StickProof
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Probenehmer aus Edelstahl für Pulver im Pharma-Bereich. Durch den konischen Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen werden. StickProof ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen und Hinterschneidungen für eine einwandfreie und einfache Reinigung. Die Probe kann direkt am Auslaufende in Probenbeutel gefüllt werden. Befestigung des Beutels mit stabiler Halteklammer. StickProof: Bohrungs-Ø 25 mm, Kammerlänge 120 mm; Probenbeutel: 170×120 mm für 400 ml.
  • Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und tief einstechen
  • Oberfläche
More Product Information