Pharma-Zonensammler, Novartos Multi
Lieferant: BURKLE
5358-0000 5358-0005 5358-0010 5358-0015 5358-0020 5358-1000 5358-0008 5358-0017 5358-0003 5358-0603 5358-1003 5358-1403 5358-0602 5358-1402
300-0187EA 119.9 EUR
300-0187 300-0188 300-0189 300-0190 300-0191 300-0126 BURK5358-0008 BURK5358-0017 BURK5358-0003 129-1779 129-1780 129-1781 129-1782 129-1783
Pharma-Zonensammler, Novartos Multi
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Novartos ist der pharmazeutische Zonensammler für die Probenahme gemäß den FDA-Richtlinien für Einheitsdosisproben. Mit den pharmazeutischen Probenehmern von Novartos können mehrere Einzeldosisproben (Einheitsdosisproben) von einer oder mehreren Probenahmestellen in einer einzigen Probenahme entnommen werden.
  • Passgenaue Probeneinsätze sind leicht auswechselbar
  • Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar
  • Die Einstichtiefe ist an der lasergravierten Tiefenskala gut ablesbar
  • Edelstahl V4A (1.4404 / 1.4571)
  • Riefenfrei und handpoliert
  • Einfache Reinigung
More Product Information