Flüssigkeitspumpen-Probenahmegerät mit Glasflasche
Lieferant: Sampling Systems
5021G-500 5021X-500
300-0464EA 477 EUR
300-0464 SAMP5021X-500
Flüssigkeitspumpen-Probenahmegerät mit Glasflasche
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Dieses Pumpensammelsets ist ideal für die kontaminationsfreie Flüssigkeitsprobenahme.
  • Lieferung in praktischer Tragetasche
  • Der Glasflaschenbehälter bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit
  • Einfach zu verwenden
  • Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
Der Flüssigkeitspumpenprobenehmer eignet sich ideal zur Probenahme von Flüssigkeiten aus Fässern und wird als Set im praktischen Koffer geliefert. Das Kit dient zur Probenahme von Flüssigkeiten wie Wasser und Öl und ist äußerst einfach zu verwenden.
Lieferumfang: DasMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable