Mini-Tauchbombe
Lieferant: BURKLE
5365-5000
300-0665EA 348.65 EUR
300-0665
Mini-Tauchbombe
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Mini-Tauchbombe zur Probenahme von Flüssigkeiten an schwer zugänglichen, engen Stellen.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung
  • Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
  • Explosionsgruppen IIA und IIB
Auch einsetzbar in gebogenen Peilrohren oder Fässern mit engen Öffnungen.
Bestellinformation: Bitte passendes Senkseil mitbestellen.