Probenbeutel wiederverschließbar, BiTran®
Lieferant: CELLPATH
WAA-0500-12A WAA-0400-12A WAA-0100-12A WAA-0200-12A WAA-0300-12A WAA-0600-12A
720-2350EA 578 EUR
720-2350 720-0019 300-0706 300-0707 300-0708 300-0709
Probenbeutel wiederverschließbar, BiTran®
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Das BiTran-Beutelsystem ist für den Transport von feuchtem Gewebe von einem Ort zum anderen und für die kurz- bis langfristige Lagerung von Gewebe konzipiert.
Die Beutel werden aus einer speziellen Barrierefolie mit einem einzigartigen doppelten Reißverschluss hergestellt. Die Barrierefolie ist undurchlässig für Formalindampf, daher verunreinigt kein gefährlicher Dampf das Labor oder andere Bereiche, sobald der Beutel versiegelt ist. Der doppelte Reißverschluss bietet einen auslaufsicheren Verschluss, der beliebig oft leicht geöffnet und geschlossen werden kann.
  • Auslaufsicher
  • Bewährte
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable