Probenehmer, SiloPicker
Lieferant: BURKLE
5340-1100
300-1025EA 487.15 EUR
300-1025
Probenehmer, SiloPicker
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Zur Probenentnahme von Schüttgütern in Tiefen bis zu 3,5 Metern, abhängig von der Dichte des zu beprobenden Schüttgutes. Durch Einführen des Probenehmers in das Schüttgut wird die Sammelkammer verschlossen. In der gewünschten Tiefe wird durch Herausziehen des Probenehmers die Sammelkammer geöffnet, die Kammer ist gefüllt und kann herausgezogen und gesammelt werden.
  • Einfache Anwendung
  • Mit den Verlängerungsstangen können Proben aus großen Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden
  • Edelstahl V4A (1.4404)/ AISI 316 L