Probenehmer, UniSampler „Ex“
Lieferant: BURKLE
5314-3000
300-1044EA 426.05 EUR
300-1044
Probenehmer, UniSampler „Ex“
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Glasflasche und Schlauch sind elektrisch leitend verbunden und werden über ein Massekabel geerdet. Einfache Handhabung: Gerät erden, Saugschlauch in gewünschte Tiefe absenken, Adapter auf Probenflasche aufstecken, mit Handpumpe Vakuum erzeugen, Probe sammeln, befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen und etikettieren.
  • Specially developed for sampling flammable liquids of hazardous materials (e.g. gasoline)
  • PTB approval D- 333-009 618/00
Speziell für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse (z.B. Benzin).
Standards: PTB approval D- 333-009 618/00.
Lieferumfang: Komplett mit 4-m-Schlauch, Glasflasche, Vakuumpumpe und Erdungskabel in einem Transportkoffer.