Calcein-AM Zellviabilität-Assay-Kits
Lieferant: Biotium
30002 30002-T 30026
30002.EA 438 EUR
30002. 30002-T 30026.
Calcein-AM Zellviabilität-Assay-Kits
Tests Zelltests
Calcein-AM ist eine nicht fluoreszierende, membranpermeable Verbindung. Esteraseaktivität in den Zytoplasmen lebensfähiger Zellen wandelt Calcein-AM in die grün fluoreszierende, membranimpermeable Verbindung Calcein um, welche in lebensfähigen Zellen mit intakten Plasmamembranen eingeschlossen wird. Das Zellviabilitäts-/Zytotoxizitäts-Assay-Kit für lebende und tote Tierzellen paart das Calcein-AM mit dem Lebendfarbstoff Ethidium-Homodimer-III zur Quantifizierung von lebenden und toten Zellen.