Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Lieferant: Biotium
CellBrite-Kits wurden für die Markierung von Zellmembranen mit einem vorgelösten Membran-Fluoreszenzfarbstoff als optimierte Färbelösung entwickelt. Durch die Kombination von CellBrite Membran-Farbstoffen ist es möglich, mehrere Zellpopulationen mit unterschiedlichen Farben zu markieren. Dies ist vor allem für die Untersuchung von Zell-Zell-Interaktionen hilfreich.
- Direkte Zugabe des Farbstoffs zu normalen Kulturmedien, gefolgt von einer kurzen Inkubationszeit
- Hochlipophiler Farbstoff verhindert Farbstoffübertragung zwischen Zellen und sorgt für stabile Markierung
- Hell, photostabil und nicht toxisch
Die Markierung ist stabil und nicht toxisch, geeignet für das Langzeit-Tracking von Zellen.