Salzsäure 0.4 mol/l (0.4 N)
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30021.290EA 44.7 EUR
30021.290
Salzsäure 0.4 mol/l (0.4 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1.02 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III